Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 61.1 EUR
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,03 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005242
CAS Number: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2