3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃NO Punto di ebollizione: 282…283 °C Densità: 1,056 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017342 CAS Number: 23501-93-1 EINECS: 245-700-9 |