Stampa…
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Cyanophenyl)-1H-pyrazole
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 72.7 EUR
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,19 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569438
CAS Number: 474706-35-9