Stampa…
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanol
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 32.1 EUR
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 152…155 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02169755
CAS Number: 103262-35-7