Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 102 EUR
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formula: C₈H₇ClO₃S
Peso molecolare: 218,66 g/mol
Punto di fusione: 74…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677703
CAS Number: 115010-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III