Stampa…
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 132 EUR
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677724
CAS Number: 18718-79-1