Stampa…
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 24.8 EUR
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Punto di fusione: 191…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003153
CAS Number: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9