4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
OR22977-100G
OR22977-25G
OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA
115
EUR
APOSOR22977-100G
APOSOR22977-25G
APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine 99%
4-Bromo-o-phenylenediamine
Formula:
C₆H₇BrN₂ Peso molecolare: 187,04 g/mol Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02660622 CAS Number: 1575-37-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |