Stampa…
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 33.5 EUR
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 199,27 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01928808
CAS Number: 19228-91-2