Stampa…
3-Furoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22960-1G OR22960-5G
APOSOR22960-1GEA 72.7 EUR
APOSOR22960-1G APOSOR22960-5G
3-Furoyl chloride
3-Furoyl chloride
Formula: C₅H₃ClO₂
Punto di ebollizione: 62…64 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02681970
CAS Number: 26214-65-3
UN: 3261
ADR: 8,II