Stampa…
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 20.5 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 199,2700 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677742
CAS Number: 56267-50-6