Stampa…
Coumalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
OR22935-25G OR22935-5G
APOSOR22935-25GEA 87.3 EUR
APOSOR22935-25G APOSOR22935-5G
Coumalic acid
Coumalic acid
Formula: C₆H₄O₄
Peso molecolare: 140,10 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C/120mmHg
Punto di fusione: 203…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006644
CAS Number: 500-05-0