Stampa…
1-Chloro-4-methylpentane
Fornitore: Apollo Scientific
OR22928-1G OR22928-250MG OR22928-500MG OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA 304 EUR
APOSOR22928-1G APOSOR22928-250MG APOSOR22928-500MG APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formula: C₆H₁₃Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045304
CAS Number: 62016-94-8