Stampa…
Tropine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 72.7 EUR
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropine
Tropine
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,21 g/mol
Punto di ebollizione: 232…234 °C
Punto di fusione: 61…65 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00180667
CAS Number: 120-29-6
EINECS: 204-384-2