1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
OR22901-100G
OR22901-25G
APOSOR22901-100GEA
236
EUR
APOSOR22901-100G
APOSOR22901-25G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formula:
C₁₃H₁₇NO Peso molecolare: 203,2800 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044806 CAS Number: 34737-89-8 EINECS: 252-176-5 UN: 2735 ADR: 8,III |