Stampa…
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Boc-amino)-5-methylpyrazine
OR2282-1G OR2282-5G OR2282-10G
APOSOR2282-1GEA 94.5 EUR
APOSOR2282-1G APOSOR2282-5G APOSOR2282-10G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 209,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907674
CAS Number: 369638-68-6