Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 98.9 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 88…89 °C/0,1mmHg
Densità: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068058
CAS Number: 55745-70-5