Stampa…
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 442 EUR
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₄H₂₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021080
CAS Number: 61096-84-2