Stampa…
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₁₅ClO₂S
Punto di fusione: 42…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00625713
CAS Number: 56354-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III