4,6-Dichloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 176 °C Punto di fusione: 64…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006109 CAS Number: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3263 ADR: 8,II |