Stampa…
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 23.2 EUR
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Formula: C₆H₄Cl₂OS
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014522
CAS Number: 36157-40-1