Stampa…
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22712-5G OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA 397 EUR
APOSOR22712-5G APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Formula: C₇H₆N₂O₂
Peso molecolare: 150,137 g/mol
Punto di fusione: 227…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 28648-78-4
UN: 1759
ADR: 8,III