Stampa…
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 72.7 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019262
CAS Number: 37828-19-6