Stampa…
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 398 EUR
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₆H₁₆O₄
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 57230-04-3