Stampa…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chlorodimethylphenylsilane
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 109 EUR
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Formula: C₈H₁₁ClSi
Peso molecolare: 170,71 g/mol
Punto di ebollizione: 192…193 °C
Densità: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000499
CAS Number: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II