Stampa…
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 87.3 EUR
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Peso molecolare: 203,04 g/mol
Punto di ebollizione: 129…132 °C/12mmHg
Punto di fusione: 34…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051937
CAS Number: 7368-78-7