Stampa…
3-Amino-2-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 69.8 EUR
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-bromopyridine 98%
3-Amino-2-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234064
CAS Number: 39856-58-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III