Stampa…
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 252 EUR
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08063028
CAS Number: 652148-90-8