(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₉ClN₂O Punto di fusione: 212…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066145 CAS Number: 33208-99-0 |