Stampa…
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 23.4 EUR
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso molecolare: 280,9000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743987
CAS Number: 2016-99-1