Stampa…
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR22597-250MG OR22597-500MG OR22597-1G
APOSOR22597-250MGEA 58.7 EUR
APOSOR22597-250MG APOSOR22597-500MG APOSOR22597-1G
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₆H₃ClNNaO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024895
CAS Number: 946-30-5