Stampa…
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22594-250MG OR22594-100MG
APOSOR22594-250MGEA 32.1 EUR
APOSOR22594-250MG APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007859
CAS Number: 119-63-1
EINECS: 204-339-7