Stampa…
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2259-1G OR2259-5G
APOSOR2259-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2259-1G APOSOR2259-5G
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClNO₂
Punto di fusione: 217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006349
CAS Number: 14173-30-9
EINECS: 238-021-4