Stampa…
(4-Ethoxyphenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22579-1G OR22579-5G OR22579-25G
APOSOR22579-1GEA 58 EUR
APOSOR22579-1G APOSOR22579-5G APOSOR22579-25G
(4-Ethoxyphenyl)urea
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025431
CAS Number: 150-69-6