Stampa…
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
OR2256-25G OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA 37.9 EUR
APOSOR2256-25G APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Punto di fusione: 57…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038535
CAS Number: 103057-44-9