Stampa…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2255-1G OR2255-5G OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2255-1G APOSOR2255-5G APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Punto di fusione: 163…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663852
CAS Number: 857530-80-4