6-Methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methyl-1H-indole
OR2254-5G
OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA
26.1
EUR
APOSOR2254-5G
APOSOR2254-25G
6-Methylindole
6-Methylindole
Formula:
C₉H₉N Punto di ebollizione: 112 °C/5mmHg Punto di fusione: 29…32 °C Densità: 1,059 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005682 CAS Number: 3420-02-8 UN: 3335 ADR: 9,III |