Stampa…
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2251-5G OR2251-25G OR2251-100G
APOSOR2251-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2251-5G APOSOR2251-25G APOSOR2251-100G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₄INO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09752821
CAS Number: 254454-54-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III