Stampa…
1-Adamantaneacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 26.1 EUR
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074728
CAS Number: 4942-47-6