Stampa…
3-Iodophthalic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22495-25G OR22495-100G
APOSOR22495-25GEA 94.4 EUR
APOSOR22495-25G APOSOR22495-100G
3-Iodophthalic acid 95%
3-Iodophthalic acid
Formula: C₈H₅IO₄
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275568
CAS Number: 6937-34-4