Stampa…
1-(4-Nitrofenil)glicerolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrofenil)glicerolo 99%
1-(4-Nitrofenil)glicerolo
Formula: C₉H₁₁NO₅
Punto di fusione: 93…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017037
CAS Number: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9