3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
OR22484-100G
OR22484-1KG
OR22484-500G
APOSOR22484-100GEA
118
EUR
APOSOR22484-100G
APOSOR22484-1KG
APOSOR22484-500G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula:
C₂₄H₈O₆ Peso molecolare: 392,32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006916 CAS Number: 128-69-8 |