Stampa…
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 328 EUR
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₁₀H₇ClN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 79966-13-5