Stampa…
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 43.5 EUR
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Formula: C₁₃H₁₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 64328-68-3