Stampa…
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 272 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09998721
CAS Number: 1170019-97-2