Stampa…
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2245-1G OR2245-5G OR2245-25G
APOSOR2245-1GEA 136 EUR
APOSOR2245-1G APOSOR2245-5G APOSOR2245-25G
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569245
CAS Number: 40070-84-6