Stampa…
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
OR22446-100G OR22446-25G OR22446-5G
APOSOR22446-100GEA 159 EUR
APOSOR22446-100G APOSOR22446-25G APOSOR22446-5G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 153,61 g/mol
Punto di fusione: 120…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043270
CAS Number: 13031-60-2