Stampa…
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA 14.7 EUR
APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C/16mmHg
Punto di fusione: 40 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167749
CAS Number: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN: 3261
ADR: 8,III