Stampa…
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 119 EUR
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060503
CAS Number: 20443-38-3