Stampa…
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 165 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
Peso molecolare: 207,05 g/mol
Punto di fusione: 138…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079725
CAS Number: 7311-63-9